Kluczowe dokumenty
57171
Supelco
ENVI-18 DSK SPE Disk
diam. 47 mm, pk of 24
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
agency
suitable for EPA 1613
Poziom jakości
linia produktu
ENVI
opakowanie
pk of 24
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Średnica
47 mm
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking water)
  • The SPE membrane equivalents of ENVI-18 and ENVI-8 packed bed SPE sorbents
  • Porous glass fiber membranes embedded with C18 or C8 modified silica particles
  • Provides faster flow rates and exhibits less clogging than PTFE discs for the extraction of organic contaminants from drinking water samples
  • Typical applications include polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), phthalates, semivolatile organics, paraquat and diquat, pesticides and herbicides
Informacje prawne
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE