Kluczowe dokumenty
Z169447
Supelco
Spectroline® CM UV-viewing cabinet
Cabinet CM-26, AC/DC input 230 V AC, 50 Hz, European 2-pin plug
Synonim(y):
Obudowa wyświetlająca światło UV
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Właściwości
CSA approved
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
szer. × dł. × wys.
9 in. × 12 in. × 6 1/2 in.
Opis ogólny
Portable, lightweight aluminum minicabinets with 4 and 6 W removable lamps that may be used for hand-held applications. Lamps provide long- and shortwave irradiation for viewing TLC plates, and for UV fluorescence or absorption demonstrations. Cabinets have a flexible, contoured viewer for built-in UV-absorbing window, easy-access felt curtains, and removable bottoms for placement over transilluminators for greater intensity and contrast. CE compliant, UL listed, and meets OSHA requirements.
CM-24: cabinet with removable, combination UV light source (365nm/254nm); 4-watt tubes
CM-26: cabinet with removable, combination UV light source (365nm/254nm); 6-watt tubes
Supplied with A 6 watt E-series UV lamp and a European 2-pin plug (adapter needed, not supplied).
Zastosowanie
  • 1621 CM UV-viewing cabinet została wykorzystana do produkcji kamery z lampą UV.
  • Spectroline CM UV-viewing cabinet może być używana jako akcesorium TLC, a także może być używana jako lampa termo UV.
  • Spectroline CM UV-viewing cabinet może być używana do badania chromatogramów uzyskanych z analizy GC-MS.
Informacje prawne
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Construction of a low-cost ultraviolet-viewing cabinet with lamp
Alvarenga, Elson Santiago de, William Argolo Saliba, and Benjamin Goncalves Milagres.
Quimica nova, 28, 927-928 (2005)