Z169595
Spectroline® E-Series UV lamp
output4 W, AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
Analytical UV Illumination System
About This Item
Polecane produkty
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
szer. × dł. × wys.
3 1/4 in. × 8 in. × 2 1/2 in.
moc wyjściowa
4 W
Opis ogólny
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Informacje prawne
część zamienna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of EDTA
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Oddzielanie kwasu fumarowego; kwasu szczawiowego; kwasu cytrynowego
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product