Z611182
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 75 mm × 0.8 mm × 1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41112203
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Hirschmann
dł. × śr. wewn. × śr. zewn.
75 mm × 0.8 mm × 1 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z611182-1000EA | 4061833344781 |