Z177032
LDPE wash bottles
Wide-mouth, capacity 1,000 mL
Synonim(y):
butelka do mycia, butelki laboratoryjne, laboratorium butelek
About This Item
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Połączenie
Joints threaded neck (53)
agency
suitable for EPA OTM-45
Właściwości
label no label
vented
with cap
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11620-1000
pojemność
1,000 mL
Zastosowanie
PFAS testing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177032-4EA | |
Z177032-3EA | 4061832262406 |