Z162302
Aldrich® solid-phase peptide synthesis flask
capacity 5 L, center joint: ST/NS 34/45
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
four-neck
round bottom
Połączenie
center joint: ST/NS34/45
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
5 L
Opis ogólny
Has three 24/40 side joints and a center joint that varies in size according to the capacity of the flask. Coarse frit (25 to 50 μm) and PTFE Rotaflo® stopcock permit rapid filtration and resin washing.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)