Z410098
Nalgene® vented Unitary™ safety wash bottle
capacity 500 mL
Synonim(y):
bezpieczeństwo butelek, butelki do mycia, butelki nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene
Właściwości
label Ethanol
with cap
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2436-0502
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Unique vented closure relieves solvent vapor pressure inside wash bottle and eliminates dripping
- Safety information printed on the bottle, including chemical color codes, chemical name and formula, hazard codes, NFPA codes, target organs, and effects and route of entry information
- Color-coded closure
- Easy-to-fill wide neck
- Steady, strong dispensing stream inherent to Unitary bottle design
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unitary is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z410098-1PAK | 4061832618050 |
Z410098-6PAK |