HS120245
Wide mouth wash bottle
white PE-LD bottle, capacity 500 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene cap
white PE-LD bottle
Właściwości
label no label
vented
with cap
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120245
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wierzchołki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację
Zamknięcie i trzon są uformowane w jednym kawałku, dzięki czemu są szczelne. Kątowa szyjka i końcówka zapewniają równomierny strumień płynu, a w razie potrzeby końcówkę można przyciąć w celu zwiększenia przepływu.
Zamknięcie i trzon są uformowane w jednym kawałku, dzięki czemu są szczelne. Kątowa szyjka i końcówka zapewniają równomierny strumień płynu, a w razie potrzeby końcówkę można przyciąć w celu zwiększenia przepływu.
- Szeroki otwór butelki ułatwia napełnianie
- Kodowanie kolorami dla identyfikacji użytkownika, zastosowania lub lokalizacji
- Butelka wykonana z LDPE z zamknięciem z PP
- Butelka o pojemności 500 ml,
- Dostarczane w opakowaniach po 6 sztuk
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS120245 | 4061835296378 |