Kluczowe dokumenty
Z114995
Sigma-Aldrich
Capillary tube
tube capacity 100-200 μL
Synonim(y):
851325
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
clear
glass
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 851325
pojemność probówki
100-200 μL
Opis ogólny
Borosilicate glass. For use with above positive displacement micropipettes.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)