Kluczowe dokumenty
Z611263
Hirschmann® microcapillary pipette
tube capacity 100 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32070100
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
blue
glass
opis
Genuine Schott® Duran glass
opakowanie
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 9600199
dostępność
not available in USA and Canada
Długość
125 mm
pojemność probówki
100 μL
Opis ogólny
Disposable pipettes with ringmark. The exact ringmark guarantees an accurate volume determination. Each micro capillary is color-coded to avoid mix ups. Useful for spotting TLC plates.
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z611263-250EA |