Kluczowe dokumenty
Z623997
Rurka kapilarna 1375
both ends open, outside L × diam. 120 mm × 1.35 mm, pkg of 1000 ea 4x250 packs
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
opakowanie
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
pkg of 1000 ea 4x250 packs
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 9201312
dostępność
available only in EU
śr. wewn.
0.95 mm
outside L × diam.
120 mm × 1.35 mm
probówka śr.
0.95 mm
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)