Key Documents
Z543241
Kimble® microcapillary pipettes
Synonim(y):
71900-5, Kimble Pipettes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
soda-lime glass
white
opakowanie
pack of 1000 ea
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 71900-5
zakres pomiaru
accuracy: ±1.0%
pojemność
5 μL
Opis ogólny
Disposable pipettes are calibrated ---to contain. Pipettes are 5 in. long and made of soda lime glass. The different sizes are color-coded. Each cylinder pack comes with one pipette device. Capillary action draws the fluid into the tube. To dispense, simply cover the hole on the rubber bulb and squeeze.
Cechy i korzyści
• Complies with ASTM Specification E672• Manufactured from soda-lime glass• Calibrated to contain• Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing• Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Caffiene