Kluczowe dokumenty
Z611239
Hirschmann® microcapillary pipette
tube capacity 1-5 μL
Synonim(y):
Pipeta Hirschmann, Pipeta kapilarna, Pipeta mikrokapilarna
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass
white
opis
Genuine Schott® Duran glass
opakowanie
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 9600105
dostępność
not available in USA and Canada
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
Długość
125 mm
pojemność probówki
1-5 μL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)