Kluczowe dokumenty
Z276243
Wilmad® microprobe NMR tube
for use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
colorless tube
Właściwości
for use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 520-1A
Parametry
800 MHz frequency
kapilara śr. zewn. × dł.
2.5 mm × 50 mm
pojemność kapilary
185 μL
rozmiar
50 mm
probówka śr.
5 mm
Opis ogólny
For use with Bruker instruments with 5 mm spinner turbines. NMR tube has a sample capillary stem. This Ultra-High Field MicroProbe Tube (>600MHz) is 10 times more precise in terms of camber and concentricity than standard tubes.
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)