Z274771
Wilmad® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 100 MHz
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 513-1PS-7
Parametry
100 MHz frequency
Długość
7 in.
wygięcie
51 μm
koncentryczność
254 μm
probówka śr.
10 mm
grubość ścianki
0.46 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)