Z274720
Wilmad® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 400 MHz, L 7 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 513-5PP-7
Parametry
400 MHz frequency
Długość
7 in.
wygięcie
25 μm
koncentryczność
51 μm
probówka śr.
10 mm
grubość ścianki
0.46 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z274720-1PAK | 4061832799414 |
Z274720-5PAK |