Kluczowe dokumenty
Z562750
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency >400 MHz, L 7 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materiały
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-1235-7
Parametry
>400 MHz frequency
Długość
7 in.
wygięcie
6 μm
koncentryczność
13 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.43 mm , N51A glass
Opis ogólny
czapki w zestawie.
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Economy and disposable Wilmad NMR tubes are best used for high-throughput NMR spectroscopy. (All economy tubes come with caps)
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)