Kluczowe dokumenty
WIMWG10004
1734 Probówki NMR o średnicy 5 mm, wysoka przepustowość
L 103.5 mm, cap: no
Synonim(y):
wysokowydajna lampa NMR
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
borosilicate glass tube
Właściwości
cap: no
neck thread push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-1000-4
Parametry
600 MHz frequency
Długość
103.5 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.43 mm
Opis ogólny
Probówki NMR o wysokiej przepustowości są produkowane ze szkła borokrzemowego, które spełnia normę ASTM Typ 1 Klasa B i jest rozpoznawane jako N51A. Ze względu na swój charakter, szkło to ma znacznie mniejszą odporność na wstrząsy termiczne niż szkło klasy A stosowane w naszych precyzyjnych probówkach. Może zawierać Fe2O3, który jest paramagnetyczny około 1200 ppm i ma pewien wpływ na jakość podkładki przy wysokim polu powyżej 600 MHz.
Rurki NMR o wysokiej przepustowości mają uśrednione wygięcie 60 mikronów, aby zagwarantować rozdzielczość widma dla próbek małych cząsteczek (MW<250) do 600 MHz.
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)