NOR508UP7
Norell® Standard Series™ 5 mm NMR tubes
frequency 500 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell 508-UP-7
Parametry
500 MHz frequency
Długość
7 in.
śr. zewn. × śr. wewn.
5 mm × 4.2 mm
wygięcie
±0.013 mm
koncentryczność
±0.005 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.77 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- NMR tube bottoms are uniformly hemispherical and consistent.
- Suitable for routine NMR.
- Ideal at room temperatures with no thermal gradients.
- The Uniform wall thickness of the tubes enhances the concentricity among tubes and lots.
- Manufactured with round bottoms, flat bottoms available upon request.
- NMR tubes in any length provided upon request.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)