Z566365
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency >400 MHz, L 8 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-1235-8
Parametry
>400 MHz frequency
Długość
8 in.
wygięcie
6 μm
koncentryczność
13 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.43 mm , N51A glass
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z566365-5EA | 4061832803791 |