Kluczowe dokumenty
Z566373
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency 600 MHz, L 8 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materiały
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-1241-8
Parametry
600 MHz frequency
Długość
8 in.
wygięcie
3.8 μm
koncentryczność
3.8 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.43 mm
Opis ogólny
czapki w zestawie.
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Economy and disposable Wilmad NMR tubes are best used for high-throughput NMR spectroscopy. (All economy tubes come with caps)
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z566373-5EA4061832803814