Z276278
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., economy
frequency 100 MHz (N51A glass), L 7 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-5-7
Parametry
100 MHz frequency (N51A glass)
Długość
7 in.
wygięcie
76 μm
koncentryczność
76 μm
probówka śr.
7in.
grubość ścianki
0.43 mm