Z271977
Wilmad® screw-cap NMR tube
frequency 400 MHz, diam. 10 mm, L 7 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 513-7TRA-7
Parametry
400 MHz frequency
Długość
7 in.
wygięcie
13 μm
koncentryczność
38 μm
Średnica
10 mm
grubość ścianki
0.46 mm
dopasowywanie
15-425 thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Excellent for handling air-sensitive samples and in cell perfusion studies.
- 5 mm diameter tubes have size 8-425 caps (replacement: Z162566)
- 10 mm diameter tubes have size 15-425 caps (replacement: Z106518)
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)