Z271942
Wilmad® screw-cap NMR tube
frequency 500 MHz, diam. 5 mm, L 7 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 528-TR-7
Parametry
500 MHz frequency
Długość
7 in.
wygięcie
13 μm
koncentryczność
25 μm
Średnica
5 mm
grubość ścianki
0.38 mm
dopasowywanie
8-425 thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Precision Wilmad NMR tubes are suitable for high field NMR spectroscopy. NMR tube has an open-top, screw-thread cap with a PTFE/silicone septum that permits addition of reactants or samples via syringe through the cap. Also good for sample storage. Caps and septa are replaceable.
Excellent for handling air-sensitive samples and in cell perfusion studies.
Excellent for handling air-sensitive samples and in cell perfusion studies.
- 5 mm diameter tubes have size 8-425 caps (replacement: Z162566)
- 10 mm diameter tubes have size 15-425 caps (replacement: Z106518)
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z271942-10EA | |
Z271942-1EA | 4061832802831 |