Z126055
Ace McLeod vacuum gauge
pressure 0-10 mmHg
About This Item
Kod UNSPSC:
41112406
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 872807
Parametry
0-10 mmHg pressure
Opis ogólny
With interchangeable measuring tube. Mercury not included.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)