27261-U
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly), for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Zaślepka PTFE/silikonowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly)
opakowanie
pkg of 100 ea
dopasowywanie
thread for 8-425
kompatybilność
for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening
Cechy i korzyści
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.