Kluczowe dokumenty
27052
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene cap, thread for 8-425, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121821
Materiały
black polypropylene cap
Właściwości
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
135 °C temp. limit
dopasowywanie
thread for 8-425
kompatybilność
for use with 2 mL vial (standard opening)
Opis ogólny
These hole caps do not come with septa.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)