27262
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
grubość septy
1.5 mm
dopasowywanie
thread for 8-425
kompatybilność
for use with 2 mL vial (standard opening)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)