29378-U
Certified Kits, screw thread vials, 12 x 32 mm, 9 mm thread, unassembled, pkg of 100
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/silicone septum (bonded to cap)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone septum (bonded to cap)
blue polypropylene cap
clear glass vial
Właściwości
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Powiązane kategorie
Przydatność
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
29378-U | 4061826599150 |