29441-U
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.35 mL, clear glass insert (flat bottom), O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear glass insert (flat bottom)
opis
flat bottom
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
6 mm × 31 mm
pojemność
0.35 mL
dopasowywanie
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
29441-U | 4061826601228 |