Key Documents
CLS9944516
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 15.0 mL
Synonim(y):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
opis
bulk packed
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
pkg of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 99445-16
śr. zewn. × dł.
16 mm × 100 mm
pojemność
15.0 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
Single-use culture tubes are convenience packed.
Zastosowanie
Pyrex® disposable culture tubes, rimless have been used in:
  • solid phase extraction (SPE)
  • in the enrichment of phages that infect Marinomonas mediterranea
Cechy i korzyści
  • Packed in convenient bulk packs that are simple to open and use
  • Made up of borosilicate glass that minimizes pH changes and potential contaminants excreted from soda-lime glass
  • Product does not contain animal-derived materials
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Estrogen-like effects in male goldfish co-exposed to fluoxetine and 17 alpha-ethinylestradiol
de Assis Silva
Environmental Science & Technology, 47, 5372-5382 (2013)