Kluczowe dokumenty
CLS9944512
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 6.0 mL
Synonim(y):
probówka hodowlana, probówki, szklane rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
opis
dispenser arrangement
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 1000
pkg of 1000 ea
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 99445-12
śr. zewn. × dł.
12 mm × 75 mm
pojemność
6.0 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
"Według Corning opakowanie z "układem dozownika" oznacza, że opakowanie 1000 tubek jest dostarczane w 4 opakowaniach po 250 sztuk. Opakowanie półkowe jest wykonane z tektury, która utrzymuje i wyrównuje tubki do użycia. Opakowanie nie ma górnej części, a jedynie rozciągliwą folię, która utrzymuje tubki na miejscu".
Single-use culture tubes are convenience packed.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)