CLS9944513
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 10.0 mL
Synonim(y):
probówka hodowlana, probówki, probówki do hodowli, szklane rurki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
opis
dispenser arrangement
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
pkg of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 99445-13
śr. zewn. × dł.
13 mm × 100 mm
pojemność
10.0 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
Zastosowanie
- air oxidation of 1-palmitoyl-2-arachidonyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PAPC) and oxidized phospholipid quantification extraction from plasma
- vacuole lipid extraction and measurement of vacuole lipid and protein levels
Cechy i korzyści
- Made up of borosilicate glass that minimizes pH changes and potential contaminants excreted from soda-lime glass
- Packed as dispenser packs that are easy to open and use
- Product does not contain animal-derived materials
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)