Kluczowe dokumenty
CLS9944518
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 28.5 mL
Synonim(y):
probówka hodowlana, probówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
opis
bulk packed
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 99445-18
śr. zewn. × dł.
18 mm × 150 mm
pojemność
28.5 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
Single-use culture tubes are convenience packed.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)