CLS9944716
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 15.5 mL
Synonim(y):
probówka hodowlana, probówki, szklane rurki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 1000
pack of 250
producent / nazwa handlowa
Corning 99447-16
śr. zewn. × dł.
16 mm × 125 mm
pojemność
15.5 mL
kolor
clear
dopasowywanie
thread for 15-415
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)