Kluczowe dokumenty
CLS9944916
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style, round-bottom
capacity 11.5 mL
Synonim(y):
probówka hodowlana, probówki, szklane rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
rozmiar gwintu
15-415
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
pkg of 1000 ea
pkg of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 99449-16
śr. zewn. × dł.
16 mm × 100 mm
pojemność
11.5 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
  • Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
  • Screw-cap tubes are supplied without caps.
Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)