Z653586
Pyrex® glass culture tubes
O.D. × L 16 mm × 100 mm, wall thickness 1.8 mm, thread size 15 mm , cap
Synonim(y):
1636/26MP, Szklane probówki hodowlane
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
clear tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
neck thread external thread
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1636/26MP
śr. zewn. × dł.
16 mm × 100 mm
pojemność
11 mL
rozmiar gwintu
15 mm , cap
grubość ścianki
1.8 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wyprodukowany ze szkła borokrzemowego 3.3
- Wysoka odporność na działanie wody zmniejsza wypłukiwanie zanieczyszczeń, które mogą powodować zmiany pH
- Zakrętki PBT z obojętnym gumowym dyskiem wyłożonym PTFE
- Zakrętka wytrzymuje powtarzające się cykle sterylizacji suchym ciepłem i parą.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)