Kluczowe dokumenty
Z653810
Pyrex® glass gas distribution tubes
porosity grade 1
Synonim(y):
3830/02M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
SciLabware 3830/02M
dostępność
available only in EU
dł. całkowita
300 mm
śr. zewn. naparstka
15 mm
probówka śr.
8 mm
8 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Idealny do rozpraszania gazu w cieczach
  • Rurka ze szkła borokrzemianowego ze spiekaną gilzą
  • Wybór porowatości gilzy w celu uzyskania optymalnej wielkości pęcherzyków gazu
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)