Kluczowe dokumenty
Z507776
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 3000 ‑ 5000 mL, porosity 145-174 μm (A)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Właściwości
fits flask 3000 ‑ 5000 mL
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 720407
śr. zewn. × dł.
7 mm × 330 mm
wielkość porów
145-174 μm porosity (A)
Opis ogólny
Fit #7 Ace-Thred
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)