Z408719
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 70-100 μm (B)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 943522
śr. zewn. × dł.
7 mm × 135 mm
wielkość porów
70-100 μm porosity (B)
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z408719-1EA | 4061832363288 |