Kluczowe dokumenty
SYNF260810X
Synthware fritted gas dispersion tube
disc diam. 10 mm, porosity: extra coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Synonim(y):
Synthware F260810X, glass gas dispersion tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiały
colorless tube
glass tube
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F260810X
dysk śr.
10 mm
trzon śr. zewn. × dł.
8 mm × 150 mm
Opis ogólny
Stem is 8 mm O.D × 150 mm length, XC stands for extra coarse porosity.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)