Z507768
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip, 15° bend
fits flask, 500 ‑ 2000 mL, porosity 145-174 μm (A)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Właściwości
fits flask 500 ‑ 2000 mL
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 720403
śr. zewn. × dł.
7 mm × 250 mm
wielkość porów
145-174 μm porosity (A)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fit #7 Ace-Thred
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z507768-1EA | 4061832349817 |