Kluczowe dokumenty
SYNF272025M
Synthware fritted gas dispersion tube with 15 degree angle
disc diam. 20 mm, porosity: medium, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Synonim(y):
Synthware F272025M, glass gas dispersion tube,
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiały
colorless tube
glass tube
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F272025M
dysk śr.
20 mm
trzon śr. zewn. × dł.
8 mm × 150 mm
Opis ogólny
The 15° angle permits tube to be inserted into vessels where a large opening is not available. Stem is 8 mm O.D. × 150 mm length, XC stands for extra coarse porosity.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)