SYNF272025C
Synthware™ fritted gas dispersion tube with 15 degree angle
disc diam. 20 mm, porosity: coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Synonim(y):
Synthware F272025C, szklana rurka rozpraszająca gaz
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F272025C
dysk śr.
20 mm
trzon śr. zewn. × dł.
8 mm × 150 mm
Opis ogólny
Kąt 15° umożliwia wprowadzenie rurki do naczyń, w których nie jest dostępny duży otwór. Trzpień o średnicy zewnętrznej 8 mm i długości 150 mm, XC oznacza bardzo grubą porowatość.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)