Kluczowe dokumenty
SYNF284060X
Synthware fritted gas dispersion tube with 90 degree angle
disc diam. 40 mm, porosity: extra coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Synonim(y):
Synthware F284060X, glass gas dispersion tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiały
colorless tube
glass tube
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F284060X
dysk śr.
40 mm
trzon śr. zewn. × dł.
8 mm × 150 mm
Opis ogólny
The 90° angle permits bubbles to be spread over a large area. Stem is 8 mm O.D. × 150 Length; XC stands for extra coarse porosity
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)