ABC943
Anti-MATE2/SLC47A2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Multidrug and toxin extrusion protein 2, hMATE-2, Kidney-specific H(+)/organic cation antiporter, MATE-2, Solute carrier family 47 member 2
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Ion Channels & Transporters
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MATE2/SLC47A2 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1