Key Documents
Z100528
Sigma-Aldrich
Straight tube
joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS14/20
Opis ogólny
Provides a ST/NS: joint connection to single bulb ball-tube flasks and a hose connector to motor drive.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)