Merck
W350206
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-3-butanol
mixture of isomers, ≥97%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(SH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.19
Numer FEMA:
3502
Numer WE:
Nr Rady Europy:
760
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.024
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.48 (lit.)
bp
53 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; alliaceous; sulfurous
ciąg SMILES
CC(O)C(C)S
InChI
1S/C4H10OS/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
MJQWABQELVFQJL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Taste at 4 ppm
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zemfira S Kinzyabaeva et al.
Ultrasonics sonochemistry, 67, 105169-105169 (2020-05-18)
We have discovered a selective and efficient method for the synthesis of previously unknown 1,9-(1',4'-oxathiano)-1,9-dihydro-(C60-Ih)[5,6]fullerene, a compound with the direct attachment of the sulfur atom to the fullerene core. The method is based on the reaction of C60 with 1,2-hydroxythiols
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 52-52 (1996)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W350206-25G-K4061837820595
W350206-SAMPLE-K4061837536502
W350206-100G
W350206-100G-K4061837820571
W350206-1KG
W350206-1KG-K4061837820588
W350206-25G
W350206-SAMPLE