Kluczowe dokumenty
451088
6-Mercapto-1-hexanol
97%
Synonim(y):
6-Hydroxy-1-hexanethiol, 6-MCH, 6-Mercaptohexan-1-ol, 6-Mercaptohexanol, MCH
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: linker
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
thiol
ciąg SMILES
SCCCCCCO
InChI
1S/C6H14OS/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Klucz InChI
UGZAJZLUKVKCBM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
451088-5ML | 4061832324081 |
451088-25ML | 4061832324074 |