Kluczowe dokumenty
674974
6-Mercaptohexanoic acid
90%
Synonim(y):
MHA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4846
gęstość
1.0715 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCS
InChI
1S/C6H12O2S/c7-6(8)4-2-1-3-5-9/h9H,1-5H2,(H,7,8)
Klucz InChI
CMNQZZPAVNBESS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ace(24310)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
674974-1G | 4061832735764 |